Learn More
Bromuro de (4-carboxibutil-d4)trifenilfosfonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-Carboxybutyl-d4)triphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 42932-63-8 |
| Fórmula molecular | C23 D4 H20 O2 P . Br |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Phosphonium, (4-carboxybutyl-2,2,3,3-d4)triphenyl-, bromide (1:1) (ACI), Phosphonium, (4-carboxybutyl-2,2,3,3-d4)triphenyl-, bromide (9CI), Triphenylphosphonium 5-bromovalerate-3,3,4,4-d4, (4-Carboxybutyl-d4)triphenylphosphonium Bromide, (4-Carboxybutyl-2,2,3,3-d4)triphenylphosphonium Bromide, (4-Carboxybutyl-2,2,3,3-D4)triphenylphosphonium Bromide, (4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium-D4 Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H23O2P.BrH/c24-23(25)18-10-11-19-26(20-12-4-1-5-13-20,21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22;/h1-9,12-17H,10-11,18-19H2;1H/i10D2,11D2; |
| SMILES | [Br-].[2H]C([2H])(CC(=O)O)C([2H])([2H])C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (4-carboxi-2,2,3,3-tetradeuterobutil)-trifenilfosfanio;bromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 447.3379 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 446.0948 |