Learn More
Éster de pinacol del ácido 4-carboxibencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11396959 5 g 5 g
11386959 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396959 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26825.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 180516-87-4 | Molecular Formula: C13H17BO4 | Molecular Weight: 248.09 g/mol
4-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester is used to improvement of transition metal-mediated carbon-carbon as well as carbon-heteroatom cross-coupling reactions as a labeling feature with the focus on the preparation of radio labeled compounds for molecular imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de pinacol del ácido 4-carboxibencenoborónico se utiliza para mejorar las reacciones de acoplamiento cruzado entre carbono y carbono mediadas por metales de transición, así como las reacciones de acoplamiento cruzado entre carbono y heteroátomo como característica, como una característica de marcado con el enfoque en la preparación de compuestos radiomarcados para imágenes moleculares.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 180516-87-4
Fórmula molecular C13H17BO4
Peso molecular (g/mol) 248.09
Número MDL MFCD01863710
Clave InChI IYDKBQIEOBXLTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 4-carboxyphenylboronic acid pinacol ester, 4-carboxylphenylboronic acid pinacol ester, 4-carboxyphenylboronic acid, pinacol ester, 4-carboxyphenylboronicacidpinacolester, 4-carboxybenzeneboronic acid pinacol ester, 4-carboxyphenylboronic acid pinacolate, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 4-carboxyphenylboronic acid,pinacol ester, 4-carboxyphenyl boronic acid, pinacol ester
PubChem CID 2734621
Nombre IUPAC ácido 4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzoico
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 227°C to 231°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.08
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Carboxylphenylboronic acid pinacol ester