Learn More
Ácido 4-carboxibencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11314769 1 g 1 g
11410017 5 g 5 g
11420017 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11314769 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20954.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 14047-29-1 | C7H7BO4 | 165.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14047-29-1
Fórmula molecular C7H7BO4
Peso molecular (g/mol) 165.94
Número MDL MFCD00151801
Clave InChI SIAVMDKGVRXFAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-carboxyphenylboronic acid, 4-carboxybenzeneboronic acid, 4-dihydroxyboranyl benzoic acid, benzoic acid, 4-borono, 4-dihydroxyboryl benzoic acid, p-carboxyphenylboronic acid, 4-phenylester boronic acid, 4-carboxyphenyl boronic acid, chembl82324
PubChem CID 312183
Nombre IUPAC ácido 4-boronobenzoico
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Carboxybenzeneboronic acid
Punto de fusión ∼220°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 3031088
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.94
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Carboxybenzeneboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Carboxybenzeneboronic acid