Learn More
4-Carboxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11482338 250 g 250 g
11462338 10 g 10 g
11472338 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11482338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15277.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 619-66-9 | C8H6O3 | 150.133 g/mol
4-Carboxybenzaldehyde is an important intermediate in the synthesis of terepthalic acid. It has been used as reagent during esterification of 2,2,6,6-tetramethyl-4-oxopiperidinyl-1-oxyl to yield 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl 4-formylbenzoate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-carboxibenzaldehído es un importante intermediario en la síntesis de ácido tereftálico. Se ha utilizado como reactivo durante la esterificación de 2,2,6,6-tetrametil-4-oxopiperidinil-1-oxil para producir 4-formilbenzoato de 4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-1-oxil.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol, DMSO, éter y cloroformo.
Notas
Almacenar lejos del aire y de bases fuertes. Sensible al aire. Incompatible con bases y aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-66-9
Fórmula molecular C8H6O3
Peso molecular (g/mol) 150.133
Número MDL MFCD00006951
Clave InChI GOUHYARYYWKXHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-carboxybenzaldehyde, benzoic acid, 4-formyl, terephthalaldehydic acid, p-formylbenzoic acid, p-carboxybenzaldehyde, terephthaldehydic acid, 4-carboxybenzaladehyde, 4-formyl-benzoic acid, 4-formylbenzoicacid, unii-ues4qrk36e
PubChem CID 12088
Nombre IUPAC ácido 4-formilbenzoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Carboxybenzaldehyde
Punto de fusión ∼245°C
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Beilstein 471734
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water,methanol,DMSO,ether,and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Porcentaje de pureza 98%