Learn More
4-Carboxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11462338
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11462338 10 g 10 g
11472338 50 g 50 g
11482338 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11462338 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15277.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 619-66-9 | C8H6O3 | 150.133 g/mol
4-Carboxybenzaldehyde is an important intermediate in the synthesis of terepthalic acid. It has been used as reagent during esterification of 2,2,6,6-tetramethyl-4-oxopiperidinyl-1-oxyl to yield 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl 4-formylbenzoate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-carboxibenzaldehído es un importante intermediario en la síntesis de ácido tereftálico. Se ha utilizado como reactivo durante la esterificación de 2,2,6,6-tetrametil-4-oxopiperidinil-1-oxil para producir 4-formilbenzoato de 4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-1-oxil.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol, DMSO, éter y cloroformo.
Notas
Almacenar lejos del aire y de bases fuertes. Sensible al aire. Incompatible con bases y aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 619-66-9
Fórmula molecular C8H6O3
Peso molecular (g/mol) 150.133
Número MDL MFCD00006951
Clave InChI GOUHYARYYWKXHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-carboxybenzaldehyde, benzoic acid, 4-formyl, terephthalaldehydic acid, p-formylbenzoic acid, p-carboxybenzaldehyde, terephthaldehydic acid, 4-carboxybenzaladehyde, 4-formyl-benzoic acid, 4-formylbenzoicacid, unii-ues4qrk36e
PubChem CID 12088
Nombre IUPAC ácido 4-formilbenzoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Carboxybenzaldehyde
Punto de fusión ∼245°C
Olor Odorless
Cantidad 10 g
Beilstein 471734
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water,methanol,DMSO,ether,and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Carboxybenzaldehyde
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-formyl-benzoic acid