Learn More
4-Carboxibenzaldehído, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10245580 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10245580 5 g Frasco de vidrio 5 g
10497930 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10786561 100 g Frasco de vidrio 100 g
10004103 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10245580 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154580050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 619-66-9 | C8H6O3 | 150.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-66-9
Fórmula molecular C8H6O3
Peso molecular (g/mol) 150.13
Número MDL MFCD00006951
Clave InChI GOUHYARYYWKXHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-carboxybenzaldehyde, benzoic acid, 4-formyl, terephthalaldehydic acid, p-formylbenzoic acid, p-carboxybenzaldehyde, terephthaldehydic acid, 4-carboxybenzaladehyde, 4-formyl-benzoic acid, 4-formylbenzoicacid, unii-ues4qrk36e
PubChem CID 12088
Nombre IUPAC ácido 4-formilbenzoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Carboxybenzaldehyde
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 247°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO2CC6H4CHO
Cantidad 5 g
Beilstein 10, 671
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Carboxybenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.