Learn More
Tolbutamida 4-Carro, TRC
Código de producto. 30137590
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137590 25 mg 25 miligramos
30134651 5 mg 5 miligramos
30008769 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137590 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC18320025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2224-10-4
Fórmula molecular C12 H16 N2 O5 S
Peso molecular (g/mol) 300.33
Sinónimo 4-Carboxytolbutamide
Nombre IUPAC Ácido 4-(butilcarbamoilsulfamoilo)benzoico
SMILES CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Carboxy Tolbutamide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16N2O5S/c1-2-3-8-13-12(17)14-20(18,19)10-6-4-9(5-7-10)11(15)16/h4-7H,2-3,8H2,1H3,(H,15,16)(H2,13,14,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.078