Learn More
Nevirapina 4-Carboxy, TRC
Código de producto. 30368184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368184 50 mg -
30359726 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30368184 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC18105050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 245501-02-4
Fórmula molecular C15H12N4O3
Peso molecular (g/mol) 296.28
Sinónimo 11-Cyclopropyl-6,11-dihydro-6-oxo-5H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepine-4-carboxylic Acid
Nombre IUPAC 11-ciclopropil-6-oxo-5H-dipirido[3,2-a:2',3'-d][1,4]diazepina-4-carboxílico
SMILES OC(=O)c1ccnc2N(C3CC3)c4ncccc4C(=O)Nc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Carboxy Nevirapine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12N4O3/c20-14-10-2-1-6-16-12(10)19(8-3-4-8)13-11(18-14)9(15(21)22)5-7-17-13/h1-2,5-8H,3-4H2,(H,18,20)(H,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.0909