Learn More
Clorhidrato de 4-carboxi-mefedrona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Carboxy-Mephedrone Hydrochloride |
| CAS | 1826882-12-5 |
| Fórmula molecular | C11 H13 N O3 . H Cl |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-[2-(Methylamino)-1-oxopropyl]-benzoic Acid Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO3.ClH/c1-7(12-2)10(13)8-3-5-9(6-4-8)11(14)15;/h3-7,12H,1-2H3,(H,14,15);1H |
| SMILES | Cl.CNC(C)C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 4-[2-(metilamino)propanoil]benzoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 243.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.0662 |