Learn More
Ácido 4-carboxi-a-metilbencenoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Carboxy-alpha-methylbenzeneacetic Acid |
| CAS | 67381-50-4 |
| Fórmula molecular | C10H10O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid, 4-carboxy-α-methyl-, 4-Carboxy-α-methylbenzeneacetic acid, 2-p-Carboxyphenylpropionic acid, 4-(1-Carboxyethyl)benzoic acid, DL-2-(4-Carboxyphenyl)propionic acid, Carboxyhydratropic acid (CA-HA) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O4/c1-6(9(11)12)7-2-4-8(5-3-7)10(13)14/h2-6H,1H3,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMILES | CC(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(1-carboxietil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 194.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.0579 |