Learn More
4-carboxi-9-fluorenona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Carboxy-9-fluorenone |
| CAS | 6223-83-2 |
| Fórmula molecular | C14H8O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Fluorenone-4-carboxylic Acid, Fluorenone-5-carboxylic Acid, NSC 27908, 9-Oxo-9H-fluorene-4-carboxylic Acid, 9-Fluorenone-4-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H8O3/c15-13-9-5-2-1-4-8(9)12-10(13)6-3-7-11(12)14(16)17/h1-7H,(H,16,17) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc2C(=O)c3ccccc3c12 |
| Nombre IUPAC | Ácido 9-oxofluoreno-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 224.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.0473 |