Learn More
4-Carboxi-9-acridanona (grado técnico), TRC
Código de producto. 30352606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30352606 2.5 g 2.50 g
30349006 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30352606 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1777782.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24782-64-7
Fórmula molecular C14H9NO3
Peso molecular (g/mol) 239.23
Sinónimo 9,10-Dihydro-9-oxo-4-acridinecarboxylic Acid, 4-Carboxyacridone, 9(10H)-Acridone-4-carboxylic Acid, Acridone-4-carboxylic Acid, 9-oxo-4-acridancarboxylic Acid
Nombre IUPAC 9-oxo-10H-acridina-4-carboxílico ácido
SMILES OC(=O)c1cccc2C(=O)c3ccccc3Nc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Carboxy-9-acridanone (Technical Grade)
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9NO3/c16-13-8-4-1-2-7-11(8)15-12-9(13)5-3-6-10(12)14(17)18/h1-7H,(H,15,16)(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.0582