Learn More
Ácido 4-carboxi-3-fluorobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15430038 1 g 1 g
15440038 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15430038 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53285.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 120153-08-4 | C7H6BFO4 | 183.929 g/mol
4-Carboxy-3-fluorobenzeneboronic acid is used as intermediates. Also used in the coupling reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-carboxi-3-fluorobencenoborónico se utiliza como intermedio. También se utiliza en la reacción de acoplamiento.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120153-08-4
Fórmula molecular C7H6BFO4
Peso molecular (g/mol) 183.929
Número MDL MFCD01114671
Clave InChI CZDWJVSOQOMYGC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-carboxy-3-fluorophenylboronic acid, 4-carboxy-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-dihydroxyboranyl-2-fluorobenzoic acid, 4-carboxy-3-fluorophenyl boronic acid, benzoic acid, 4-borono-2-fluoro, 3-fluoro-4-carboxyphenylboronic acid, pubchem5148, acmc-209a6f, benzoic acid,4-borono-2-fluoro, 3-fluoro-4-carboxy-phenylboronic acid
PubChem CID 2763201
Nombre IUPAC ácido 4-borono-2-fluorobenzoico
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Carboxy-3-fluorobenzeneboronic acid
Punto de fusión 236°C to 240°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.93
Porcentaje de pureza 98%