Learn More
(4-Carboxi-3-etoxi)fenil Ácido Acético, TRC
Código de producto. 30367389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367389 5 mg 5 miligramos
30353871 25 mg 25 miligramos
30365996 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367389 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1779605MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 220438-80-2
Fórmula molecular C11 H12 O5
Peso molecular (g/mol) 224.21
Sinónimo Benzeneacetic acid, 4-carboxy-3-ethoxy-, 4-Carboxy-3-ethoxybenzeneacetic acid, 4-Carboxymethyl-2-ethoxybenzoic acid, Repaglinide Imp. A (EP)
Nombre IUPAC 4-(carboximetil)-2-ácido etoxibenzoico
SMILES CCOc1cc(CC(=O)O)ccc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Carboxy-3-ethoxy)phenyl Acetic Acid
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O5/c1-2-16-9-5-7(6-10(12)13)3-4-8(9)11(14)15/h3-5H,2,6H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.0685