Learn More
Ácido 4-carboxi-3-clorobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11492200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492200 1 g 1 g
11402210 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11492200 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28999.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136496-72-5
Fórmula molecular C7H6BClO4
Peso molecular (g/mol) 200.381
Número MDL MFCD06656268
Clave InChI QFAFGWXQNDYXPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-carboxy-3-chlorophenylboronic acid, 3-chloro-4-carboxyphenylboronic acid, 4-carboxy-3-chlorobenzeneboronic acid, 2-chloro-4-dihydroxyboranyl benzoic acid, 4-carboxy-3-chlorobenzeneboronicacid, pubchem5134, 4-carboxy-3, akos brn-0544, acmc-1cuk9, ksc174k1d
PubChem CID 14903223
Nombre IUPAC ácido 4-borono-2-clorobenzoico
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)Cl)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Carboxy-3-chlorobenzeneboronic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.39
Porcentaje de pureza 97%