Learn More
Ácido 4-carboxi-2-nitrobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15409497
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15409497 1 g 1 g
15419497 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15409497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52757.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85107-54-6
Fórmula molecular C7H6BNO6
Peso molecular (g/mol) 210.94
Número MDL MFCD00448780
Clave InChI APBXPKJLXBBPQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-carboxy-2-nitrophenylboronic acid, 4-carboxy-2-nitrobenzeneboronic acid, 2-nitro-4-carboxybenzeneboronic acid, 4-carboxy-2-nitrophenylboronicacid, benzoic acid, 4-borono-3-nitro, 4-dihydroxyboranyl-3-nitrobenzoic acid, 4-dihydroxyboryl-3-nitrobenzoic acid, 4-co2h-2-nbba, rarechem ah pb 0047, acmc-209q4c
PubChem CID 192216
Nombre IUPAC ácido 4-borono-3-nitrobenzoico
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Carboxy-2-nitrobenzeneboronic acid
Punto de fusión 265°C to 268°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.94
Porcentaje de pureza 97%