Learn More
4-[[(Carbometoxi)metil]amino]fenol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-(((Carbomethoxy)methyl)amino)phenol |
| CAS | 56405-21-1 |
| Fórmula molecular | C9 H11 N O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-[[(Carbomethoxy)methyl]amino]phenol, N-(4-Hydroxyphenyl)glycine Methyl Ester, (4-Hydroxy-phenylamino)-acetic Acid Methyl Ester, NSC 145152, [N-(4-Hydroxyphenyl)amino]acetic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO3/c1-13-9(12)6-10-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,10-11H,6H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CNc1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-hidroxianilino)acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 181.189 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.074 |