Learn More
4-Carboxiimidazol, TRC
Código de producto. 30363045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30363045 5 g 5 g
30359050 1 g -
30362995 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363045 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1761105G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23785-21-9
Fórmula molecular C6H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 140.14
Sinónimo 1H-Imidazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, 4-(Ethoxycarbonyl)imidazole, C 751, C 751 (pharmaceutical), Ethyl 1H-Imidazole-4-carboxylate, Ethyl 4-imidazolecarboxylate, NSC 191283
Nombre IUPAC etil 1H-imidazol-4-carboxilato
SMILES CCOC(=O)c1c[nH]cn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Carbethoxyimidazole
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)5-3-7-4-8-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0586