Learn More
Ácido 4-carbamoilfurano-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-carbamoylfuran-2-carboxylic acid |
| CAS | 1315367-95-3 |
| Fórmula molecular | C6H5NO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-(Aminocarbonyl)-2-furancarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5NO4/c7-5(8)3-1-4(6(9)10)11-2-3/h1-2H,(H2,7,8)(H,9,10) |
| SMILES | NC(=O)c1coc(c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-carbamoilfurano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 155.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.0219 |