Learn More
Applied Biosystems™ 3130/3100-Avant Genetic Analyzer 4-Capillary Array, 50 cm
Descripción
Esta es una matriz de 4 capilares (sin revestimiento interno) para el analizador genético Avant™ 3130 y 3100.
Información de órdenes
Cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar la matriz a temperatura ambiente. Para obtener más información sobre cómo almacenar la matriz capilar dentro y fuera del instrumento, consulte la guía de mantenimiento, solución de problemas y referencia del analizador genético. Garantizamos el rendimiento de las matrices capilares 3130 hasta 100 ciclos de ejecución y durante 1 año desde su adquisición. |
| Descripción | Matriz de 16 capilares para el analizador genético 3130XL/3100, 50 cm de longitud capilar, 61cm x 50 μm de D. I. Capilar, tiempo de procesamiento 165 min, uso para análisis de fragmentos cortos, temperatura ambiente |
| Longitud del capilar | 50 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación, análisis de fragmentos |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador genético 3100-Avant, Analizador genético 3130 |
| Línea de productos | Avant |
| Running Time | 165 min |
| Tipo | Analizador genético |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Solo para uso en investigación