Learn More
Éster metílico del ácido 4-butirilamino-3-metil-5-nitrobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-Butyrylamino-3-methyl-5-nitrobenzoate |
| CAS | 152628-01-8 |
| Fórmula molecular | C13 H16 N2 O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Butyrylamino-3-methyl-5-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-Butyrylamino-3-methyl-5-nitrobenzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16N2O5/c1-4-5-11(16)14-12-8(2)6-9(13(17)20-3)7-10(12)15(18)19/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,14,16) |
| SMILES | CCCC(=O)Nc1c(C)cc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 4-(butanoilamino)-3-metil-5-nitrobenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 280.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.1059 |