Learn More
Ácido 4-butilbenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Butylbenzoic Acid |
| CAS | 20651-71-2 |
| Fórmula molecular | C11H14O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | p-Butylbenzoic Acid, 4-n-Butylbenzoic Acid, p-n-Butylbenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O2/c1-2-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13/h5-8H,2-4H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | CCCCc1ccc(cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 4-butilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 178.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.0994 |