Learn More
Cloruro de 4-butilbenceno-1-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10447222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10447222 10 g 10 g
10294974 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10447222 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB10243EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 54997-92-1
Fórmula molecular C10H13ClO2S
Peso molecular (g/mol) 232.72
Número MDL MFCD00173908
Clave InChI OVFZELSNOHIDEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-butylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-n-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-n-butyl benzenesulphonyl chloride, 4-butyl-benzenesulfonyl chloride, 4-n-butylphenylsulfonyl chloride, 4-n-butylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-butyl, 4-butylphenyl chlorosulfone, pubchem5484, 4-n-butylbenzenesulfonylchloride
PubChem CID 2737352
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Butylbenzene-1-sulfonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3(CH2)3C6H4SO2Cl
Cantidad 10 g
Nombre IUPAC cloruro de 4-butilbencenosulfonilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.73
Porcentaje de pureza 97%