Learn More
4-Butilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10261410 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10261410 25 g Frasco de vidrio 25 g
11935241 100 g Frasco de vidrio 100 g
11955241 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10261410 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150650250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 104-13-2 | C10H15N | 149.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-13-2
Fórmula molecular C10H15N
Peso molecular (g/mol) 149.23
Clave InChI OGIQUQKNJJTLSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-butylaniline, benzenamine, 4-butyl, p-n-butylaniline, p-butylaniline, 4-butylbenzenamine, p-aminobutylbenzene, p-butylaminobenzene, 1-amino-4-butylbenzene, p-butyl aniline, 4-butylphenylamine
PubChem CID 7694
Nombre IUPAC 4-butilanilina
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Butylaniline
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a Amarillo
Densidad 0.9450g/mL
Punto de ebullición 133.0°C to 134.0°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 101°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3C6H4NH2
Índice de refracción 1.535
Cantidad 25 g
Beilstein 12,I,503
Gravedad específica 0.945
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Butylaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.