Learn More
Ácido 4-(Butilamino)benzoico, TRC
Código de producto. 30133753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133753 10 g 10 g
30138368 5 g 5 g
17913935 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133753 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68944510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4740-24-3
Fórmula molecular C11 H15 N O2
Peso molecular (g/mol) 193.24
Sinónimo 4-(Butylamino)benzoic acid, Tetracaine Hydrochloride Imp. B (EP), Benzoic acid, 4-(butylamino)-, Benzoic acid, p-(butylamino)- (6CI,7CI,8CI), NSC 44300, p-Butylaminobenzoic acid
Nombre IUPAC Ácido 4-(butilamino)benzoico
SMILES CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Butylamino)benzoic Acid
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO2/c1-2-3-8-12-10-6-4-9(5-7-10)11(13)14/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.1103