Learn More
Ácido 4-(butilamino)benzoico, Mikromol™
Descripción
Ácido 4-(butilamino)benzoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Butylamino)benzoic Acid |
| CAS | 4740-24-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-(Butylamino)benzoic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H15 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Tetracaine Hydrochloride Imp. B (EP), Tetracaine Imp. B (EP), Tetracaine USP Related Compound B, Tetracaine USP RC B, 4-(Butylamino)benzoic Acid, Tetracaine Related Compound B, Tetracaine Hydrochloride Impurity B, Tetracaine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO2/c1-2-3-8-12-10-6-4-9(5-7-10)11(13)14/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(butilamino)benzoico |
| Mostrar más |