Learn More
Ácido 4-(butilamino)benzoico, Mikromol™
Código de producto. 17902036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17902036 25 mg 25 miligramos
17961676 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17902036 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0504.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 4-(butilamino)benzoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Butylamino)benzoic Acid
CAS 4740-24-3
Nombres de analitos o componentes 4-(Butylamino)benzoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H15 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Tetracaine Hydrochloride Imp. B (EP), Tetracaine Imp. B (EP), Tetracaine USP Related Compound B, Tetracaine USP RC B, 4-(Butylamino)benzoic Acid, Tetracaine Related Compound B, Tetracaine Hydrochloride Impurity B, Tetracaine Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO2/c1-2-3-8-12-10-6-4-9(5-7-10)11(13)14/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3,(H,13,14)
SMILES CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 4-(butilamino)benzoico
Peso molecular (g/mol) 193.24
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.1103 g/mol