Learn More
4'-butilacetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Butylacetophenone |
| CAS | 37920-25-5 |
| Fórmula molecular | C12H16O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1-(4-Butylphenyl)ethanone, p-Butylacetophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O/c1-3-4-5-11-6-8-12(9-7-11)10(2)13/h6-9H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCc1ccc(cc1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 1-(4-Butilfenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 176.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.1201 |