Learn More
4-butil-2-metilanilina, TRC
Código de producto. 30335733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335733 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30335733 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6932901G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Butyl-2-methylaniline
CAS 72072-16-3
Fórmula molecular C11H17N
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Butyl-2-methylbenzenamine, 2-Methyl-4-butylaniline
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17N/c1-3-4-5-10-6-7-11(12)9(2)8-10/h6-8H,3-5,12H2,1-2H3
SMILES CCCCc1ccc(N)c(C)c1
Nombre IUPAC 4-butil-2-metilanilina
Peso molecular (g/mol) 163.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.1361