Learn More
4-Butil-2-metilanilina, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10692833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10692833 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10477242 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10692833 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01607EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
CAS 72072-16-3
Fórmula molecular C11H17N
Peso molecular (g/mol) 163.264
Número MDL MFCD00190660
Clave InChI JTXOXRXZCAMPHL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 577772
Nombre IUPAC 4-butil-2-metilanilina
SMILES CCCCC1=CC(=C(C=C1)N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Butyl-2-methylaniline
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Sinónimo benzenamine,4-butyl-2-methyl, 2-methyl-4-butylaniline, 4-butyl-2-methyl-aniline, 4-n-butyl-2-methylaniline, 4-butyl-2-methylphenylamine, #, benzenamine, 4-butyl-2-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.26
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico