Learn More
4-butil-1,2-dihidroxibenceno, TRC
Código de producto. 30345383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345383 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30345383 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB90266510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Butyl-1,2-dihydroxy benzene
CAS 2525-05-5
Fórmula molecular C10H14O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Pyrocatechol, 4-butyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Butyl-1,2-benzenediol, 1,2-Dihydroxy-4-butylbenzene, 4-Butylcatechol, 4-Butylpyrocatechol
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O2/c1-2-3-4-8-5-6-9(11)10(12)7-8/h5-7,11-12H,2-4H2,1H3
SMILES CCCCc1ccc(O)c(O)c1
Nombre IUPAC 4-butilbenceno-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 166.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0994