Learn More
4-butoxifenol, TRC
Código de producto. 30338583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338583 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30338583 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6905905G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Butoxyphenol
CAS 122-94-1
Fórmula molecular C10H14O2
Cantidad 5 g
Sinónimo p-Butoxyphenol, 4-n-Butoxyphenol, Hydroquinone Butyl Ether, Hydroquinone Monobutyl Ether, NSC 60292, p-Butoxyphenol
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O2/c1-2-3-8-12-10-6-4-9(11)5-7-10/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3
SMILES CCCCOc1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC 4-butoxifenol
Peso molecular (g/mol) 166.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0994