Learn More
4-butoxibutanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Butoxybutanol |
| CAS | 4161-24-4 |
| Fórmula molecular | C8H18O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 4-Butoxy-1-butanol, 4-Butyloxybutan-1-ol, Butylene Glycol Monobutyl Ether, Tetramethylene Glycol monobutyl Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18O2/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9/h9H,2-8H2,1H3 |
| SMILES | CCCCOCCCCO |
| Nombre IUPAC | 4-butoxibutan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 146.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.1307 |