Learn More
Cloruro de 4-butoxibenceno-1-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10640856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10640856 25 g 25 g
10601123 1 g 1 g
10364962 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10640856 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00441EB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 1138-56-3
Fórmula molecular C10H13ClO3S
Peso molecular (g/mol) 248.721
Número MDL MFCD00052344
Clave InChI HGKWMUBXVMFXNC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-butoxy benzenesulfonyl chloride, 4-butoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 4-n-butoxy benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-butoxy, 4-butoxy-benzenesulfonyl chloride, 4-n-butoxybenzenesulfonyl chloride, 4-butoxybenzenesulfonylchloride, pubchem5072, 4-n-butoxy benzenes, buttpark 9650-54
PubChem CID 517990
Nombre IUPAC cloruro de 4-butoxibencenosulfonilo
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Butoxybenzene-1-sulfonyl chloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal CH3(CH2)3OC6H4SO2Cl
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.73
Porcentaje de pureza 97%