Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Butoxybenzaldehyde |
| % mín. CAS | 98.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | De rojo a amarillo |
| Punto de ebullición | 148°C to 149°C (10.0 mmHg) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | CH3(CH2)3OC6H4CHO |
| Índice de refracción | 1.5390 to 1.541 |
| Mostrar más |
RU– Solo para uso en investigación