Learn More
4-Butoxi-2H-1-benzopiran-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Butoxy-2H-1-benzopyran-2-one |
| CAS | 71386-90-8 |
| Fórmula molecular | C13H14O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Butoxy Coumarin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14O3/c1-2-3-8-15-12-9-13(14)16-11-7-5-4-6-10(11)12/h4-7,9H,2-3,8H2,1H3 |
| SMILES | CCCCOC(C1=CC=CC=C1O2)=CC2=O |
| Nombre IUPAC | 4-butoxicromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 218.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.0943 |