Learn More
4-Bromoveratol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419033 100 g 100 g
11409033 25 g 25 g
11429033 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11419033 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11133.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2859-78-1 | C8H9BrO2 | 217.062 g/mol
4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene is a metabolite of bromobenzene, with a catechol moiety in the substructure. It also has use as a redox shuttle additive, essentially a component in lithium batteries that consumes excess current during overcharge. And also used in the synthesis of the isoquinoline alkaloid (-)-mesembrine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El4-bromo-1,2-dimetoxibenceno es un metabolito de bromobenceno, con una moiedad de catecol en la subestructura. También se utiliza como aditivo de lanzadera redox, esencialmente un componente en las baterías de litio que consume exceso de corriente durante la sobrecarga. Y también se utiliza en la síntesis del alcaloide de isoquinolina (–)-mesembrina.
Solubilidad
Soluble en benceno, éter, tolueno.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2859-78-1
Fórmula molecular C8H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 217.062
Número MDL MFCD00008381
Clave InChI KBTMGSMZIKLAHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromoveratrole, 1-bromo-3,4-dimethoxybenzene, 3,4-dimethoxybromobenzene, p-bromoveratrole, benzene, 4-bromo-1,2-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenyl bromide, 4-bromo-1,2-dimethoxy-benzene, 1,2-dimethoxy-4-bromobenzene, 4-bromocatechol dimethyl ether, 4-bromoveratrol
PubChem CID 76114
Nombre IUPAC 4-bromo-1,2-dimetoxibenceno
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Br)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromoveratrole
Densidad 1.51
Punto de ebullición 255°C to 256°C
Temperatura de inflamación 109°C (228°F)
Índice de refracción 1.573
Cantidad 100 g
Beilstein 2046884
Información de solubilidad Soluble in benzene,ether,toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.06
Porcentaje de pureza 97%