Learn More
4-Bromoveratrol, 97%
Código de producto. 10500332 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10500332 5 g Frasco de vidrio 5 g
10489010 25 g Frasco de vidrio 25 g
10223990 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10500332 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107540050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2859-78-1 | C8H9BrO2| 217,06 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2859-78-1
Fórmula molecular C8H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 217.06
Número MDL MFCD00008381
Clave InChI KBTMGSMZIKLAHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromoveratrole, 1-bromo-3,4-dimethoxybenzene, 3,4-dimethoxybromobenzene, p-bromoveratrole, benzene, 4-bromo-1,2-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenyl bromide, 4-bromo-1,2-dimethoxy-benzene, 1,2-dimethoxy-4-bromobenzene, 4-bromocatechol dimethyl ether, 4-bromoveratrol
PubChem CID 76114
Nombre IUPAC 4-bromo-1,2-dimetoxibenceno
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Br)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromoveratrole
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.5000g/mL
Punto de ebullición 255°C to 256°C
Temperatura de inflamación 109°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H3(OCH3)2
Índice de refracción 1.5720 to 1.574
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.06
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromoveratrole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
RU– Solo para uso en investigación