Learn More
4'-bromovalerofenona, TRC
Código de producto. 30331889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331889 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30331889 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6890255G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Bromovalerophenone
CAS 7295-44-5
Fórmula molecular C11H13BrO
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-(4-Bromophenyl)-1-pentanone, 1-Bromo-4-pentanoylbenzene, 4'-Bromopentanophenone, 4'-Bromovalerophenone, NSC 76560, p-Bromophenyl Butyl Ketone, p-Bromovalerophenone, p-Pentanoylbromobenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13BrO/c1-2-3-4-11(13)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8H,2-4H2,1H3
SMILES O=C(C1=CC=C(Br)C=C1)CCCC
Nombre IUPAC 1-(4-bromofenil)pentán-1-ona
Peso molecular (g/mol) 241.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.01