Learn More
4'-Bromovalerofenona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11411557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11411557 5 g 5 g
11421557 25 g 25 g
11431557 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11411557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24979.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7295-44-5
Fórmula molecular C11H13BrO
Peso molecular (g/mol) 241.128
Número MDL MFCD00000107
Clave InChI STYJKBMRWQQJIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-bromovalerophenone, 1-4-bromophenyl pentan-1-one, p-bromophenyl butyl ketone, p-bromovalerophenone, 1-pentanone, 1-4-bromophenyl, 4-bromovalerophenone, 1-bromo-4-pentanoylbenzene, 1-4-bromophenyl-1-pentanone, acmc-20ammf, 4;-bromovalerophenone
PubChem CID 81717
Nombre IUPAC 1-(4-bromofenil)pentán-1-ona
SMILES CCCCC(=O)C1=CC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Bromovalerophenone
Punto de fusión 34°C to 36°C
Punto de ebullición 168°C to 169°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.14
Porcentaje de pureza 98%