Learn More
4-Bromotolueno, TRC
Código de producto. 30330883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330883 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30330883 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68823510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromotoluene
CAS 106-38-7
Fórmula molecular C7H7Br
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-Bromo-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-bromobenzene, 4-Bromo-1-methylbenzene, 4-Bromotoluene, 4-Methyl-1-bromobenzene, 4-Methylbromobenzene, 4-Methylphenyl Bromide, 4-Tolyl Bromide, NSC 6531, p-Bromo(methyl)benzene, p-Bromotoluene, p-Methylbromobenzene, p-Methylphenyl Bromide, p-Tolyl Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7Br/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
SMILES Cc1ccc(Br)cc1
Nombre IUPAC 1-bromo-4-metilbenceno
Peso molecular (g/mol) 171.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.9731