Learn More
4-Bromotolueno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromotoluene |
| CAS | 106-38-7 |
| Fórmula molecular | C7H7Br |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Bromo-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-bromobenzene, 4-Bromo-1-methylbenzene, 4-Bromotoluene, 4-Methyl-1-bromobenzene, 4-Methylbromobenzene, 4-Methylphenyl Bromide, 4-Tolyl Bromide, NSC 6531, p-Bromo(methyl)benzene, p-Bromotoluene, p-Methylbromobenzene, p-Methylphenyl Bromide, p-Tolyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7Br/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(Br)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-4-metilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 171.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.9731 |