Learn More
4-Bromotolueno-a,a,a-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromotoluene-alpha,alpha,alpha-D3 |
| CAS | 22328-44-5 |
| Fórmula molecular | C7 D3 H4 Br |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Benzene, 1-bromo-4-(methyl-d3)- (9 CI), Toluene-α,α,α-d3, p-bromo- (8 CI), 1-Bromo-4-(2H3)methylbenzene, 1-Bromo-4-(trideuteriomethyl)benzene, p-Bromotoluene-α,α,α-d3, 4-Bromotoluene-α,α,α-d3, 4-Bromotoluene-α,α,α-D3, 4-Bromotoluene-d3, 4-Bromotoluene-D3 (methyl-D3), 1-Bromo-4-(methyl-d3)benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H7Br/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5 H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccc(Br)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-4-(trideuteriometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 174.053 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.9919 g/mol |
| Mostrar más |