Learn More
4-Bromotolueno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10326170 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10326170 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10243940 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10326170 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 107485000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 106-38-7 | C7H7Br | 171.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-38-7
Fórmula molecular C7H7Br
Peso molecular (g/mol) 171.04
Número MDL MFCD00000109
Clave InChI ZBTMRBYMKUEVEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromotoluene, p-bromotoluene, 4-methylbromobenzene, p-tolyl bromide, benzene, 1-bromo-4-methyl, toluene, p-bromo, p-methylphenyl bromide, p-methylbromobenzene, 1-methyl-4-bromobenzene, 4-bromo-1-methylbenzene
PubChem CID 7805
Nombre IUPAC 1-bromo-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromotoluene
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 26°C to 29°C
Color Blanco
Densidad 1.3900g/mL
Punto de ebullición 184°C
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4Br
Índice de refracción 1.549
Cantidad 500 mL
Beilstein 05, 305
Índice Merck 14, 1439
Gravedad específica 1.39
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.04
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Masa de fusión baja cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromotoluene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.