Learn More
4-Bromotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482528
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11482528 500 g 500 g
11324769 25 g 25 g
11472528 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11482528 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15843.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 106-38-7 | C7H7Br | 171.04 g/mol
4-Bromotoluene was used in the synthesis of ketones by Cu/Pd-catalyzed decarboxylative cross-coupling reaction. 4-Bromotoluene undergoes Heck reaction with styrene in the presence of in situ generated palladium complexes of phosphine-functionalized N-heterocyclic carbene ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromotolueno se utilizó en la síntesis de cetonas mediante reacción de acoplamiento cruzado descarboxilativa catalizada por Cu/Pd. El 4-bromotolueno sufre la reacción de Heck con estireno en presencia de complejos de paladio generados in situ de ligandos de carbeno N-heterocíclicos funcionalizados con fosfina.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en metanol.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-38-7
Fórmula molecular C7H7Br
Peso molecular (g/mol) 171.04
Número MDL MFCD00000109
Clave InChI ZBTMRBYMKUEVEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromotoluene, p-bromotoluene, 4-methylbromobenzene, p-tolyl bromide, benzene, 1-bromo-4-methyl, toluene, p-bromo, p-methylphenyl bromide, p-methylbromobenzene, 1-methyl-4-bromobenzene, 4-bromo-1-methylbenzene
PubChem CID 7805
Nombre IUPAC 1-bromo-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromotoluene
Punto de fusión 26°C to 29°C
Densidad 1.41
Punto de ebullición 183°C to 184°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 1903636
Índice Merck 14,1439
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.04
Porcentaje de pureza 98%