Learn More
4-Bromotiofeno-2-carboxaldehído, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470893 5 g 5 g
11480893 25 g 25 g
11490893 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470893 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13304.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18791-75-8 | C5H3BrOS | 191.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18791-75-8
Fórmula molecular C5H3BrOS
Peso molecular (g/mol) 191.04
Número MDL MFCD00005431
Clave InChI PDONIKHDXYHTLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromothiophene-2-carboxaldehyde, 4-bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 4-bromo-2-formylthiophene, 4-bromo-2-thiophenecarbaldehyde, 4-bromo-thiophene-2-carbaldehyde, 4-bromo-2-thiophene carboxaldehyde, 4-bromothiophen-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 4-bromo, 4-bromothiophene-2-aldehyde, 3-bromothiophene-5-carboxaldehyde
PubChem CID 87792
Nombre IUPAC 4-bromotiofeno-2-carbaldehído
SMILES BrC1=CSC(C=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromothiophene-2-carboxaldehyde
Punto de fusión 44°C to 48°C
Punto de ebullición 114°C to 115°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.05
Porcentaje de pureza 96%