Learn More
4-Bromotiobenzamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15472358 5 g 5 g
15462358 1 g 1 g
15482358 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15472358 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55956.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26197-93-3 | C7H6BrNS | 216.096 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26197-93-3
Fórmula molecular C7H6BrNS
Peso molecular (g/mol) 216.096
Número MDL MFCD04114360
Clave InChI AIPANIYQEBQYGC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromothiobenzamide, 4-bromo-thiobenzamide, p-bromothiobenzamide, 4-bromobenzothioamide, benzenecarbothioamide, 4-bromo, 4-bromobenzene-1-carbothioamide, amino 4-bromophenyl methane-1-thione, acmc-1cehr, 4-bromanylbenzenecarbothioamide
PubChem CID 1549289
Nombre IUPAC 4-bromobencenocarbotioamida
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=S)N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromothiobenzamide
Punto de fusión 139°C to 143°C
Color Marrón a blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido