Learn More
4-Bromotioanisol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11472897 100 g 100 g
11462897 25 g 25 g
11482897 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15504.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 104-95-0 | C7H7BrS | 203.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-95-0
Fórmula molecular C7H7BrS
Peso molecular (g/mol) 203.10
Número MDL MFCD00000102
Clave InChI YEUYZNNBXLMFCW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromothioanisole, 1-bromo-4-methylthio benzene, p-bromophenyl methyl sulfide, 4-bromophenyl methyl sulfide, benzene, 1-bromo-4-methylthio, 1-bromo-4-methylsulfanyl benzene, p-bromothioanisole, 4-bromo-thioanisole, methyl 4-bromophenylsulfide, p-bromo thioanisole
PubChem CID 66037
Nombre IUPAC 1-bromo-4-metilsulfanilbenceno
SMILES CSC1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromothioanisole
Punto de fusión 37°C to 40°C
Punto de ebullición 250°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Stench
Cantidad 100 g
Beilstein 1906693
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.11
Porcentaje de pureza ≥98%