Learn More
4-Bromotioanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10477570 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10477570 25 g Frasco de vidrio 25 g
10611453 5 g Frasco de vidrio 5 g
10357750 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10477570 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 188190250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-07-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 104-95-0 | C7H7BrS | 203.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104-95-0
Fórmula molecular C7H7BrS
Peso molecular (g/mol) 203.10
Número MDL MFCD00000102
Clave InChI YEUYZNNBXLMFCW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromothioanisole, 1-bromo-4-methylthio benzene, p-bromophenyl methyl sulfide, 4-bromophenyl methyl sulfide, benzene, 1-bromo-4-methylthio, 1-bromo-4-methylsulfanyl benzene, p-bromothioanisole, 4-bromo-thioanisole, methyl 4-bromophenylsulfide, p-bromo thioanisole
PubChem CID 66037
Nombre IUPAC 1-bromo-4-metilsulfanilbenceno
SMILES CSC1=CC=C(Br)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Bromothioanisole
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 35.0°C to 40.0°C
Color Blanco a beige
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4SCH3
Cantidad 25 g
Beilstein 06, 330
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Masa cristalina de baja fusión, cristales, polvo cristalino o trozos