Learn More
4-bromoestireno (estabilizado con TBC), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromostyrene |
| CAS | 2039-82-9 |
| Fórmula molecular | C8H7Br |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7Br/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2 |
| SMILES | Brc1ccc(C=C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-4-etenilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 183.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.9731 |